Få mere at vide
4-bromobenzylaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11474423
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474423 50 g 50g
11464423 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474423 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A10979.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 26177-44-6 | C7H9BrClN | 222,51 g/mol
4-Brombenzylaminhydrochlorid bruges til at studere karakteristikaene af C-terminal polyaminmodifikation i nærvær af protease og amin. Yderligere anvendes det til at fremstille 1-(4-brombenzyl)-pyrrol ved at reagere med 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brombenzylaminhydrochlorid bruges til at studere karakteristikaene af C-terminal polyaminmodifikation i nærvær af protease og amin. Yderligere anvendes det til at fremstille 1-(4-brombenzyl)-pyrrol ved at reagere med 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 26177-44-6
Molekylær formel C7H9BrClN
Molekylvægt (g/mol) 222.51
MDL nummer MFCD00012860
InChI nøgle BVYUYDBWQMSOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzylamine hydrochloride, 4-bromophenyl methanamine hydrochloride, 4-bromobenzylamine hcl, 4-bba x hcl, 4-bromo-benzylamine hydrochloride, p-bromobenzylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-bromo-, hydrochloride, pubchem3751, acmc-1cfrz, 4-bromobenzylamine, hcl
PubChem CID 2724096
IUPAC navn (4-bromphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NCC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzylamine hydrochloride
Smeltepunkt 272°C to 274°C
Mængde 50 g
Beilstein 3693458
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 222.52
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.