Få mere at vide
4-bromobenzylaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11464423
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464423 10 g 10g
11474423 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464423 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10979.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26177-44-6 | C7H9BrClN | 222,51 g/mol
4-Brombenzylaminhydrochlorid bruges til at studere karakteristikaene af C-terminal polyaminmodifikation i nærvær af protease og amin. Yderligere anvendes det til at fremstille 1-(4-brombenzyl)-pyrrol ved at reagere med 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brombenzylaminhydrochlorid bruges til at studere karakteristikaene af C-terminal polyaminmodifikation i nærvær af protease og amin. Yderligere anvendes det til at fremstille 1-(4-brombenzyl)-pyrrol ved at reagere med 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26177-44-6
Molekylær formel C7H9BrClN
Molekylvægt (g/mol) 222.51
MDL nummer MFCD00012860
InChI nøgle BVYUYDBWQMSOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzylamine hydrochloride, 4-bromophenyl methanamine hydrochloride, 4-bromobenzylamine hcl, 4-bba x hcl, 4-bromo-benzylamine hydrochloride, p-bromobenzylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-bromo-, hydrochloride, pubchem3751, acmc-1cfrz, 4-bromobenzylamine, hcl
PubChem CID 2724096
IUPAC navn (4-bromphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NCC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzylamine hydrochloride
Smeltepunkt 272°C to 274°C
Mængde 10 g
Beilstein 3693458
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 222.52
Procent renhed 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromobenzylamine hydrochloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzylamine hydrochloride