Få mere at vide
(4-brombenzyl)triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442248
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442248 5 g 5g
11452248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15220.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51044-13-4 | C25H21Br2P | 512.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51044-13-4
Molekylær formel C25H21Br2P
Molekylvægt (g/mol) 512.23
MDL nummer MFCD00051922
InChI nøgle FQJYKXVQABPCRA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-bromobenzyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 4-bromophenyl methyl triphenyl-, bromide, 4-bromophenyl methyl triphenylphosphanium bromide, acmc-20apnl, 4-bromobenzyltriphenylphosphoniumbromide, 4-bromobenzyl triphenylphosphoniumbromide, 4-bromobenzyl triphenylphosphonium-bromide, 4-bromobenzyl triphenyl-phosphonium bromide, 4-bromobenzyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 2724858
IUPAC navn (4-bromphenyl)methyl-triphenylphosphanium;bromid
SMIL [Br-].BrC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 270°C to 273°C
Mængde 5 g
Beilstein 4173386
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 512.24
Procent renhed 98%