Få mere at vide
4-Bromobenzyl mercaptan, 98%
Artikelnummer. 15483437
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483437 250 mg 250mg
11441150 1 g 1g
11451150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15483437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26299.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19552-10-4 | C7H7BrS | 203,097 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19552-10-4
Molekylær formel C7H7BrS
Molekylvægt (g/mol) 203.097
MDL nummer MFCD03701566
InChI nøgle CUCKXDPCCYHFMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzyl mercaptan, 4-bromophenyl methanethiol, 4-bromobenzylmercaptan, 4-bromophenyl methane-1-thiol, acmc-20ammu, pubchem6868, 4-bromo-a-toluenethiol, 4-bromo-, a-toluenethiol, 4-bromo-alpha-toluenethiol
PubChem CID 271218
IUPAC navn (4-bromphenyl)methanthiol
SMIL C1=CC(=CC=C1CS)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzyl mercaptan
Smeltepunkt 26 °C til 30 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.617
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 203.1
Procent renhed 98%