Få mere at vide
4-Bromobenzyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11362447
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362447 5 g 5g
11372447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11486.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-17-3 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
4-Brombenzylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Brombenzylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-17-3
Molekylær formel C7H6BrCl
Molekylvægt (g/mol) 205.48
MDL nummer MFCD00040867
InChI nøgle BSIIGUGKOPPTPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-chloromethyl benzene, 4-bromobenzyl chloride, p-bromobenzyl chloride, 4-bromobenzylchloride, 4-bromo-alpha-chlorotoluene, benzene, 1-bromo-4-chloromethyl, ccris 5105, p-bromo-alpha-chlorotoluene, pubchem2478, 4-bromo-benzylchloride
PubChem CID 68528
IUPAC navn 1-brom-4-(chlormethyl)benzen
SMIL ClCC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzyl chloride
Smeltepunkt 38°C to 41°C
Kogepunkt 106°C to 107°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 6123220
Merck Index 14,1410
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 205.49
Procent renhed 97%