Få mere at vide
4-Bromobenzyl bromide, 98+%
Artikelnummer. 11424253
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424253 100 g 100g
11414253 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424253 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10892.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-15-1 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
4-Brombenzylbromid anvendes til at fremstille et 20-leddet aminomethyl-substitueret biaryl-bibliotek via sekventiel N-alkylering af forskellige aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Brombenzylbromid bruges til at fremstille et 20-leddet aminomethyl
-substitueret biaryl-bibliotek via sekventiel N-alkylering af forskellige aminer.
Opløselighed
Letopløseligt i varm alkohol, ether, carbondisulfid, benzen og iseddike. Opløseligt i vand og alkohol.
Bemærkninger
Opbevar beholderne tæt lukkede på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares ved 4 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Den er følsom over for lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-15-1
Molekylær formel C7H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 249.933
MDL nummer MFCD00000179
InChI nøgle YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl benzene, p-bromobenzyl bromide, alpha,p-dibromotoluene, alpha,4-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl, 4-bromobenzylbromide, unii-3d1ttl8bgn, a,p-dibromotoluene, 4-bromo benzyl bromide
PubChem CID 68527
IUPAC navn 1-brom-4-(brommethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzyl bromide
Smeltepunkt 60°C to 64°C
Kogepunkt 115°C to 124°C (12 mmHg)
Mængde 100 g
FN nummer UN1759
Beilstein 606498
Merck Index 14,1409
Opløselighedsinformation Easily soluble in hot alcohol,ether,carbon disulfide,benzene and glacial acetic acid. Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 249.94
Procent renhed ≥98%