Få mere at vide
4-brombenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10563121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10563121 100 g Glasflaske 100g
10275340 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150411000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-15-1 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-15-1
Molekylær formel C7H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 249.93
MDL nummer MFCD00000179
InChI nøgle YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl benzene, p-bromobenzyl bromide, alpha,p-dibromotoluene, alpha,4-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl, 4-bromobenzylbromide, unii-3d1ttl8bgn, a,p-dibromotoluene, 4-bromo benzyl bromide
PubChem CID 68527
IUPAC navn 1-brom-4-(brommethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzyl bromide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60.0°C to 64.0°C
Farve Tan til hvid
Kogepunkt 115.0°C to 124.0°C (12.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CH2Br
Mængde 100 g
Beilstein 05, 308
Merck Index 15, 1416
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,ether,carbon disulfide and,benzene
Formel vægt 249.93
Procent renhed 98%
Fysisk form Coarse Crystalline Solid or Solid Melt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.