Få mere at vide
4-bromobenzylalkohol, 99%
Artikelnummer. 11484614
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484614 50 g 50g
11474614 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484614 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13197.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 873-75-6 | C7H7BrO | 187,036 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-75-6
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.036
MDL nummer MFCD00004650
InChI nøgle VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzyl alcohol, 4-bromophenyl methanol, p-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-bromo, para-bromobenzyl alcohol, 4-bromobenzylalcohol, p-bromo-benzyl alcohol, ccris 5119, 4-bromophenyl-methanol, benzyl alcohol, p-bromo
PubChem CID 70119
IUPAC navn (4-bromphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzyl alcohol
Smeltepunkt 76 °C til 79 °C
Mængde 50 g
Beilstein 1931620
Formel vægt 187.04
Procent renhed 99%