Få mere at vide
4-bromobenzoylchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11346656
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346656 10 g 10g
11356656 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03794.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 586-75-4 | C7H4BrClO | 219,46 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
4-Brombenzoylchlorid anvendes til syntese af HIV-1 proteasehæmmere. Det bruges også til syntese af oxazoler, cyclohexanonderivater som analgetiske og antimikrobielle midler.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Reagerer med vand og danner Hcl.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke baser. Uforeneligt med fugt og baser. Opbevares ved 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-75-4
Molekylær formel C7H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 219.46
MDL nummer MFCD00000683
InChI nøgle DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
PubChem CID 68515
IUPAC navn 4-brombenzoylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzoyl chloride
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Kogepunkt 246°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 636641
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Reacts with water forming Hcl.
Formel vægt 219.47
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzoyl chloride