Få mere at vide
4-bromobenzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10447670 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10447670 10 g Glasflaske 10g
10365880 25 g Glasflaske 25g
11370350 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10447670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106760100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 586-75-4 | C7H4BrClO | 219,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-75-4
Molekylær formel C7H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 219.46
MDL nummer MFCD00000683
InChI nøgle DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
PubChem CID 68515
IUPAC navn 4-brombenzoylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzoyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 36.0°C to 41.0°C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 246.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4COCl
Mængde 10 g
Beilstein 09,353
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene,ligroin
Formel vægt 219.46
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.