Få mere at vide
4-Brombenzotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10761631 5 mL 5ml
10761821 25 mL 25ml
10043953 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10761631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166670050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-43-7 | C7H4BrF3 | 225.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-43-7
Molekylær formel C7H4BrF3
Molekylvægt (g/mol) 225.01
MDL nummer MFCD00000398
InChI nøgle XLQSXGGDTHANLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-bromo-4-trifluoromethyl, p-bromobenzotrifluoride, 4-bromotrifluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, p-bromotrifluoromethylbenzene, 4-trifluoromethyl bromobenzene, 4-bromo-a,a,a-trifluorotoluene, 4-trifluoromethylbromobenzene
PubChem CID 67872
IUPAC navn 1-brom-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzotrifluoride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6000g/mL
Kogepunkt 154.0°C to 155.0°C
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CF3
Brydningsindeks 1.4720 to 1.4740
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.6
Formel vægt 225.01
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzotrifluoride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.