Få mere at vide
4-Brombenzotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438486
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438486 5 g 5g
11448486 25 g 25g
11458486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15942.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-43-7 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
4-Brombenzotrifluorid bruges til at studere den katalytiske aktivitet af palladacycle ved hjælp af Suzuki-Miyaura-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Brombenzotrifluorid bruges til at studere den katalytiske aktivitet af
palladacyklus ved hjælp af Suzuki-Miyaura reaktion.
Opløselighed Ikke blandbar eller
svær at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-43-7
Molekylær formel C7H4BrF3
Molekylvægt (g/mol) 225.008
MDL nummer MFCD00000398
InChI nøgle XLQSXGGDTHANLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-bromo-4-trifluoromethyl, p-bromobenzotrifluoride, 4-bromotrifluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, p-bromotrifluoromethylbenzene, 4-trifluoromethyl bromobenzene, 4-bromo-a,a,a-trifluorotoluene, 4-trifluoromethylbromobenzene
PubChem CID 67872
IUPAC navn 1-brom-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzotrifluoride
Tæthed 1.63
Kogepunkt 154°C to 155°C
Flammepunkt 60°C (140°F)
Brydningsindeks 1.473
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2045666
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vægt 225.01
Procent renhed 99%