Få mere at vide
4-Bromobenzophenon, 98%
Artikelnummer. 11389409
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389409 25 g 25g
11399409 100 g 100g
11457806 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14755.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-90-4 | C13H9BrO | 261,12 g/mol
4-Brombenzophenon bruges i analytiske applikationer såsom HPLC og GC. Det bruges også som et kemisk reagens og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brombenzophenon anvendes i analytiske applikationer såsom HPLC og GC. Det bruges også som et kemisk reagens og farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
, men lidt opløseligt i andre opløsningsmidler såsom ethanol, ether og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-90-4
Molekylær formel C13H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 261.12
MDL nummer MFCD00000103
InChI nøgle KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzophenone, 4-bromophenyl phenyl methanone, p-bromobenzophenone, methanone, 4-bromophenyl phenyl, benzophenone, 4-bromo, p-benzoylbromobenzene, usaf do-3, 4-bromophenyl phenyl ketone, 4-bromophenyl-phenyl-methanone, 4-bromophenyl-phenylmethanone
PubChem CID 7030
SMIL BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzophenone
Smeltepunkt 79°C to 83°C
Kogepunkt 350°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 1910182
Opløselighedsinformation Insoluble in water but slightly soluble in other solvents such as ethanol,ether and benzene.
IUPAC navn (4-bromphenyl)-phenylmethanon
Formel vægt 261.12
Procent renhed 98%