Få mere at vide
4-Bromobenzonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11494293
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494293 50 g 50g
11484293 10 g 10g
11404303 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494293 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10914.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-00-7 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
4-Brombenzonitril anvendes som reagenser og opløsningsmidler. Omsætning af 2-propanol, 4-brombenzonitril og NaH i nærvær af 1,5 mol-% Pd2(dba)3 og 3 mol-% (S)-(-)2,2a-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1a-binaphthyl ved 50°°C gav 4-benzonitriiel-isoleret 4-isotriiel-i-8 %. Syntesen af 4-cyanobiphenyl ved stuetemperatur i en flow-injektionsmikroreaktor under anvendelse af en understøttet katalysator uden tilsætning af en base gav et produktudbytte på 67,7 ±% (n=6). Dette blev opnået ved at injicere 4-brombenzonitril. 3-aryleringen af 2,5-dimethylthiophen med 4-brompropiophenon, 4-trifluormethylbrombenzen eller 4-brombenzonitril gav 3-5 i kun 38-50% udbytter i Palladium-katalyseret direkte 3- eller 4-arylering af bromiderylderivater ved anvendelse af thiophenarylderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brombenzonitril anvendes som reagenser og opløsningsmidler. Reaktion af 2-propanol, 4-brombenzonitril og NaH i nærværelse af 1,5 mol-% Pd2(dba)3 og 3 mol-% (S)-(-)2,2′ -bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′ -binaphthyl ved 50°°C gav 4-isopropoxybenzonitril i 80% isoleret udbytte. Syntesen af 4-cyanobiphenyl ved stuetemperatur i en flow-injektionsmikroreaktor under anvendelse af en understøttet katalysator uden tilsætning af en base gav et produktudbytte på 67,7 ±% (n=6). Dette blev opnået ved at injicere 4-brombenzonitril. 3-aryleringen af 2,5-dimethylthiophen med 4-brompropiophenon, 4-trifluormethylbrombenzen eller 4-brombenzonitril gav 3-5 i kun 38-50% udbytter i Palladium-katalyseret direkte 3- eller 4-arylering af bromiderylderivater ved anvendelse af thiophenarylderivater.
Opløselighed
Meget svagt opløselig i vand (0,2g/L). Opløselig i alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-00-7
Molekylær formel C7H4BrN
Molekylvægt (g/mol) 182.02
MDL nummer MFCD00001811
InChI nøgle HQSCPPCMBMFJJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzonitrile, benzonitrile, 4-bromo, benzonitrile, p-bromo, 1-bromo-4-cyanobenzene, 4-bromo benzonitrile, 4-cyano-bromobenzene, 4-bromo-4'-cyanobenzene, 4-cyanobromobenzene, bromobenzonitrile-4, 4-bromocyanobenzene
PubChem CID 12162
IUPAC navn 4-brombenzonitril
SMIL BrC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzonitrile
Smeltepunkt 111°C to 114°C
Tæthed 1.562
Kogepunkt 235°C to 237°C
Flammepunkt 130°C (266°F)
Mængde 50 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2041518
Opløselighedsinformation Very slightly soluble in water(0.2g/L). Soluble in alcohol and ether.
Formel vægt 182.03
Procent renhed ≥98%