Få mere at vide
4-Bromobenzoic hydrazide 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10085503 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10085503 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10085503 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 386460050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzoic hydrazide
CAS 5933-32-4
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 166.0°C to 168.0°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H7BrN2O
Lineær formel BrC6H4C(O)NHNH2
MDL nummer MFCD00007602
Mængde 5 g
Synonym 4-bromobenzhydrazide, p-bromobenzhydrazide, 4-bromobenzoic hydrazide, p-bromobenzohydrazide, p-bromobenzoic acid hydrazide, 4-bromobenzoylhydrazine, 4-bromobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, 4-bromo-, hydrazide, 4-bromo-benzoic acid hydrazide, p-bromobenzoylhydrazine
InChI nøgle UYIMBYKIIMYFPS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)Br
IUPAC navn 4-bromobenzohydrazide
Molekylvægt (g/mol) 215.05
PubChem CID 22219
Formel vægt 215.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzoic hydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.