Få mere at vide
4-bromobenzoesyre methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobenzoic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| Formel vægt | 213.9629 |