Få mere at vide
4-Brombenzoesyre, 97%
Beskrivelse
4-Brombenzoesyre blev brugt til at studere den metaboliske skæbne for 2-,3- og 4-brombenzoesyrer i rottehepatocytter inkubation ved hjælp af højtemperatur væskekromatografi. Det blev brugt til bromspecifik påvisning af metabolitterne af 2-,3- og 4-brombenzoesyre i urin og galde hos rotter ved induktivt koblet plasmamassespektrometri. Det bruges også som et mellemprodukt til syntese af agrokemikalier, farmaceutiske, kemiske mellemprodukter og flydende krystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Brombenzoesyre blev brugt til at studere den metaboliske skæbne for 2-,3- og 4-brombenzoesyrer i rottehepatocytter inkubation ved hjælp af højtemperatur væskekromatografi. Det blev brugt til bromspecifik påvisning af metabolitterne af 2-,3- og 4-brombenzoesyre i urin og galde hos rotter ved induktivt koblet plasmamassespektrometri. Det bruges også som et mellemprodukt til syntese af agrokemikalier, farmaceutiske, kemiske mellemprodukter og flydende krystaller.
Opløselighed
Lidt opløseligt i varmt vand. Opløselig i alkohol og ether.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 253 °C til 258 °C |
| Tæthed | 1.894 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1906923 |
| Merck Index | 14,1408 |
| Opløselighedsinformation | Let opløseligt i varmt vand. Opløselig i alkohol og æter. |
| Formel vægt | 201.02 |
| Procent renhed | ≥98% |