Få mere at vide
4-Bromobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11414174
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414174 25 g 25g
11424174 100 g 100g
11434174 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414174 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12518.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 586-76-5 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
4-Brombenzoesyre blev brugt til at studere den metaboliske skæbne for 2-,3- og 4-brombenzoesyrer i rottehepatocytter inkubation ved hjælp af højtemperatur væskekromatografi. Det blev brugt til bromspecifik påvisning af metabolitterne af 2-,3- og 4-brombenzoesyre i urin og galde hos rotter ved induktivt koblet plasmamassespektrometri. Det bruges også som et mellemprodukt til syntese af agrokemikalier, farmaceutiske, kemiske mellemprodukter og flydende krystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brombenzoesyre blev brugt til at studere den metaboliske skæbne for 2-,3- og 4-brombenzoesyrer i rottehepatocytter inkubation ved hjælp af højtemperatur væskekromatografi. Det blev brugt til bromspecifik påvisning af metabolitterne af 2-,3- og 4-brombenzoesyre i urin og galde hos rotter ved induktivt koblet plasmamassespektrometri. Det bruges også som et mellemprodukt til syntese af agrokemikalier, farmaceutiske, kemiske mellemprodukter og flydende krystaller.
Opløselighed
Lidt opløseligt i varmt vand. Opløselig i alkohol og ether.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-76-5
Molekylær formel C7H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 201.02
MDL nummer MFCD00002529
InChI nøgle TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo, p-carboxybromobenzene, benzoic acid, p-bromo, p-bromobenzenecarboxylic acid, 4-bromo-benzoic acid, 4-brom-benzoesaeure, 4-carboxybromobenzene, para bromo benzoic acid, 4bromo-benzoic acid
PubChem CID 11464
ChEBI CHEBI:60698
IUPAC navn 4-brombenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzoic acid
Smeltepunkt 253°C to 258°C
Tæthed 1.894
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 1906923
Merck Index 14,1408
Opløselighedsinformation Slightly soluble in hot water. Soluble in alcohol and ether.
Formel vægt 201.02
Procent renhed ≥98%