Få mere at vide
4-Bromobenzhydrazide, 98+%
Artikelnummer. 11423168
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423168 5 g 5g
11433168 25 g 25g
11443168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18918.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5933-32-4 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
4-brombenzoehydrazid er blevet anvendt til fremstilling af {2-[1-oxo-3-(4-bromphenyl)-2-propenyl]hydrazid}-4-brombenzoesyre, {2,2a-[1,4-phenylenbis(1-oxo-2-propen-3,1-hydrazidzoeyl)-di- og brombenzoesyre,- og brombenzoesyre, periode[1,2-a]pyrimidin-2,4(3H)-dioner (PPMDO).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brombenzoehydrazid er blevet brugt til fremstilling af {2-[1-oxo-3-(4-bromphenyl)-2-propenyl]hydrazid}-4-brombenzoesyre, {2,2′ -[1,4-phenylenbis(1-oxo-2-propen-3,1-diyl)]dihydrazid}-p-brombenzoesyre og substitueret periode[1,2-a]pyrimidin-2,4(3H)-dioner (PPMDO).
Opløselighed
Opløselig i varm methanol (næsten gennemsigtig). Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5933-32-4
Molekylær formel C7H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00007602
InChI nøgle UYIMBYKIIMYFPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzhydrazide, p-bromobenzhydrazide, 4-bromobenzoic hydrazide, p-bromobenzohydrazide, p-bromobenzoic acid hydrazide, 4-bromobenzoylhydrazine, 4-bromobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, 4-bromo-, hydrazide, 4-bromo-benzoic acid hydrazide, p-bromobenzoylhydrazine
PubChem CID 22219
IUPAC navn 4-brombenzohydrazid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzhydrazide
Smeltepunkt 167°C to 169°C
Mængde 5 g
Beilstein 777006
Opløselighedsinformation Soluble in hot methanol (almost transparency). Slightly soluble in water.
Formel vægt 215.05
Procent renhed ≥98%