Få mere at vide
4-bromobenzensulfonamid, 98%
Artikelnummer. 11392596
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392596 1 g 1g
11302606 5 g 5g
11312606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08602.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 701-34-8 | C6H6BrNO2S | 236,083 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 701-34-8
Molekylær formel C6H6BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 236.083
MDL nummer MFCD00051977
InChI nøgle STYQHICBPYRHQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-bromo, benzenesulfonamide, 4-bromo, 4-bromobenzene-1-sulfonamide, 4-bromo-benzenesulfonamide, 4-bromobenzene sulfonamide, pbsa, 4-bromophenylsulfonamide, 4-bromo-phenylsulfonamide, wln: zswr de
PubChem CID 69696
IUPAC navn 4-brombenzensulfonamid
SMIL C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 164 °C til 167 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2691657
Formel vægt 236.09
Procent renhed 98%