Få mere at vide
4-Bromobenzenesulfinic acid sodium salt dihydrate, 97%
Artikelnummer. 11439786
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439786 10 g 10g
11429786 2.5 g 2.5g
11449786 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20281.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175278-64-5 | C6H4BrO2S | 220.06 g/mol
4-Brombenzensulfinsyrenatriumsaltdehydrat anvendes til fremstilling af usymmetriske interne alkyner og vinylsulfoner ved reaktion med alkyner ved anvendelse af palladium som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Brombenzensulfinsyrenatriumsaltdehydrat bruges til fremstilling af usymmetriske interne alkyner og vinylsulfoner ved
reaktion med alkyner ved anvendelse af palladium som katalysator.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-64-5
Molekylær formel C6H4BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 220.06
MDL nummer MFCD00210139
InChI nøgle QBLQHDHWTVMHRH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-bromobenzenesulfinate dihydrate, 4-bromobenzenesulfinic acid sodium salt dihydrate, sodium 4-bromobenzene-1-sulphinate dihydrate, acmc-209e9v, c6h4bro2s.na.2h2o, sodium 4-bromophenylsulfinate dihydrate, sodium 4-bromobenzenesulfinate, dihydrate, sodium 4-bromanylbenzenesulfinate dihydrate, 4-bromobenzenesulfonic acid sodium salt 2-hydrate, sodium 4-bromobenzene-1-sulfinate-water 1/1/2
PubChem CID 23683129
IUPAC navn natrium;4-brombenzensulfinat;dihydrat
SMIL [O-]S(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzenesulfinic acid sodium salt dihydrate
Smeltepunkt >280°C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 279.09 (243.06 Anhydrous)
Procent renhed 97%