Få mere at vide
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, 96%
Beskrivelse
4-Brombenzendiazoniumtetrafluorborat blev anvendt til fremstilling af overflademodificeret Au(111)-elektrode, 1-(4-bromphenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordec-1-en.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-brombenzendiazoniumtetrafluorborat blev brugt til fremstilling af overflademodificeret Au(111) elektrode, 1-(4)′ -bromphenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordec-1-en.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | ∼135°C (decomposition) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Følsomhed | Light and moisture sensitive |
| Formel vægt | 270.83 |
| Procent renhed | 96% |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate