Få mere at vide
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, 96%
Beskrivelse
4-Brombenzendiazoniumtetrafluorborat blev anvendt til fremstilling af overflademodificeret Au(111)-elektrode, 1-(4-bromphenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordec-1-en.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-brombenzendiazoniumtetrafluorborat blev brugt til fremstilling af overflademodificeret Au(111) elektrode, 1-(4)′ -bromphenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordec-1-en.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | ∼135°C (decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Følsomhed | Light and moisture sensitive |
| Formel vægt | 270.83 |
| Procent renhed | 96% |