Få mere at vide
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, 96%
Artikelnummer. p-7028383
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491687 5 g 5g
11401697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25670.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 673-40-5 | C6H4BBrF4N2 | 270.82 g/mol
4-Brombenzendiazoniumtetrafluorborat blev anvendt til fremstilling af overflademodificeret Au(111)-elektrode, 1-(4-bromphenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordec-1-en.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brombenzendiazoniumtetrafluorborat blev brugt til fremstilling af overflademodificeret Au(111) elektrode, 1-(4)′ -bromphenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordec-1-en.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 673-40-5
Molekylær formel C6H4BBrF4N2
Molekylvægt (g/mol) 270.82
MDL nummer MFCD00011894
InChI nøgle FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, acmc-209nyn, 4-bromobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide, boron +3 cation; 4-bromobenzenediazonium; tetrafluoride
PubChem CID 2734810
IUPAC navn 4-brombenzendiazonium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.BrC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt ∼135°C (decomposition)
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Følsomhed Light and moisture sensitive
Formel vægt 270.83
Procent renhed 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate