Få mere at vide
4-brombenzenboronsyre neopentylglycolester, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378426
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378426 1 g 1g
11388426 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17455.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 183677-71-6 | C11H14BBrO2 | 268.945 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 183677-71-6
Molekylær formel C11H14BBrO2
Molekylvægt (g/mol) 268.945
MDL nummer MFCD01318105
InChI nøgle GUASPWAWPYERCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-bromobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 4-bromophenylboronic acid neopentyl glycol ester, amtb980, 2-4-bromophenyl-5,5-dimethyl-2-bora-1,3-dioxane, 4-bromophenylboronic acid neopentyl glycol cyclic ester
PubChem CID 10400865
IUPAC navn 2-(4-bromphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan
SMIL B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Smeltepunkt 109°C to 111°C
Mængde 1 g
Formel vægt 268.95
Procent renhed ≥98%