Få mere at vide
4-Brombenzenboronsyre, 97+%
Artikelnummer. 11321337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321337 25 g 25g
11301337 1 g 1g
11311337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01565.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 5467-74-3 | C6H6BBrO2 | 200,83 g/mol
4-Brombenzenboronsyre er et reagens, der bruges til Palladium-katalyserede Suzuki-Miyaura-krydskoblinger, Tandem-type Pd(II)-katalyseret oxidativ Heck-reaktion og intramolekylær CH-amideringssekvens. Det bruges også til fremstilling af proteinmodulatorer og enzym- og kinaseinhibitorer, Gallat-baserede obovatol-analoger med potentiel antitumoraktivitet. Det bruges som reagens til kobbermedieret ligandfri aerob fluoralkylering af arylboronsyrer med fluoralkyliodider, Pd-katalyseret arylativ ringslutning af alkynbundne enaler eller enoner via carbopalladation af alkyner, kobberkatalyserede krydskoblinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brombenzenboronsyre er et reagens, der bruges til Palladium-katalyserede Suzuki-Miyaura-krydskoblinger, tandem-type Pd(II)-katalyseret oxidativ Heck-reaktion og intramolekylær CH-amideringssekvens. Det bruges også til fremstilling af proteinmodulatorer og enzym- og kinaseinhibitorer, Gallat-baserede obovatol-analoger med potentiel antitumoraktivitet. Det bruges som reagens til kobbermedieret ligandfri aerob fluoralkylering af arylboronsyrer med fluoralkyliodider, Pd-katalyseret arylativ ringslutning af alkynbundne enaler eller enoner via carbopalladation af alkyner, kobberkatalyserede krydskoblinger.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares køligt og mørkt. Opbevares væk fra uforenelige materialer såsom oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, baser, alkoholer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5467-74-3
Molekylær formel C6H6BBrO2
Molekylvægt (g/mol) 200.83
MDL nummer MFCD00002104
InChI nøgle QBLFZIBJXUQVRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl boronic acid, 4-bromobenzeneboronic acid, 4-bromophenylboric acid, p-bromophenylboronic acid, p-bromophenylboric acid, p-bromobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromophenyl, benzeneboronic acid, p-bromo, p-bromophenyl boronic acid, 4-bromo phenyl boronic acid
PubChem CID 79599
IUPAC navn (4-bromphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 282 °C til 286 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2936347
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 200.83
Procent renhed ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzeneboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dihydroxy-4-bromophenylborane