Få mere at vide
4-Bromobenzamide, 97%
Artikelnummer. 11475777
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475777 50 g 50g
11455777 2 g 2g
11465777 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24348.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 698-67-9 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 698-67-9
Molekylær formel C7H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 200.035
MDL nummer MFCD00007991
InChI nøgle ZRWNRAJCPNLYAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzamide, benzamide, 4-bromo, benzamide, p-bromo, p-bromobenzoic acid amide, 4-bromo-benzamide, 4-bromo benzamide, pubchem3737, acmc-209obe, 4-bromobenzamide, 4-bromobenzoic acid amide
PubChem CID 69683
IUPAC navn 4-brombenzamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzamide
Smeltepunkt 190°C to 193°C
Mængde 50 g
Formel vægt 200.03
Procent renhed 97%