Få mere at vide
4-Bromobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10713001 10 g Glass bottle 10g
10104160 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713001 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 184140100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 698-67-9
Molekylær formel C7H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 200.03
MDL nummer MFCD00007991
InChI nøgle ZRWNRAJCPNLYAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzamide, benzamide, 4-bromo, benzamide, p-bromo, p-bromobenzoic acid amide, 4-bromo-benzamide, 4-bromo benzamide, pubchem3737, acmc-209obe, 4-bromobenzamide, 4-bromobenzoic acid amide
PubChem CID 69683
IUPAC navn 4-bromobenzamide
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzamide
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 189°C to 194°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel BrC6H4CONH2
Mængde 10 g
Beilstein 09, 353
Formel vægt 200.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.