Få mere at vide
4-brombenzaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10075602
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10075602 10 g 10g
10080364 25 g 25g
10167112 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10075602 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01132EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-91-4
Molekylær formel C7H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 185.02
InChI nøgle ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
PubChem CID 70741
IUPAC navn 4-brombenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzaldehyde
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel BrC6H4CHO
Mængde 10 g
Formel vægt 185.02
Procent renhed 95%