Få mere at vide
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10553624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10553624 10 g Glass bottle 10g
10296373 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10553624 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390020100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 34421-94-8
Molekylær formel C11H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 259.14
MDL nummer MFCD01863514
InChI nøgle BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzaldehyde diethyl acetal, 1-bromo-4-diethoxymethyl benzene, 4-bromobenzaldehydediethylacetal, benzene, 1-bromo-4-diethoxymethyl, 4-bromophenyl diethoxymethane, 4-bromobenzaldehyde diethylacetal, 4-bromo-alpha,alpha-diethoxytoluene, pubchem5372, acmc-1aigt, 4-bromobenzaldehydediethyl acetal
PubChem CID 688340
IUPAC navn 1-bromo-4-(diethoxymethyl)benzene
SMIL CCOC(OCC)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.2740g/mL
Kogepunkt 75°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt 105°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel BrC6H4CH(OCH2CH3)2
Brydningsindeks 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589nm)
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.274
Formel vægt 259.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.