Få mere at vide
4-brombenzaldehyd-diethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-bromobenzaldehyd diethylacetal er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
4-bromobenzaldehyd diethylacetal er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærk
Opbevar den køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal |
| Tæthed | 1.274 |
| Kogepunkt | 99 °C til 101 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | 104 °C (219 °F) |
| Brydningsindeks | 1.512 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2448775 |
| Formel vægt | 259.14 |
| Procent renhed | 98% |