Få mere at vide
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446257
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446257 25 g 25g
11450608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25163.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
4-Brombenzaldehyd-diethylacetal er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Brombenzaldehyd diethylacetal
er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34421-94-8
Molekylær formel C11H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 259.14
MDL nummer MFCD01863514
InChI nøgle BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzaldehyde diethyl acetal, 1-bromo-4-diethoxymethyl benzene, 4-bromobenzaldehydediethylacetal, benzene, 1-bromo-4-diethoxymethyl, 4-bromophenyl diethoxymethane, 4-bromobenzaldehyde diethylacetal, 4-bromo-alpha,alpha-diethoxytoluene, pubchem5372, acmc-1aigt, 4-bromobenzaldehydediethyl acetal
PubChem CID 688340
IUPAC navn 1-brom-4-(diethoxymethyl)benzen
SMIL CCOC(OCC)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Tæthed 1.274
Kogepunkt 99°C to 101°C (1 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Brydningsindeks 1.512
Mængde 25 g
Beilstein 2448775
Formel vægt 259.14
Procent renhed 98%