Få mere at vide
4-bromobenzaldehyd, 99%
Artikelnummer. 11380270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11380270 500 g Glasflaske 500g
10774401 25 g Glasflaske 25g
10666672 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11380270 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106675000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 1122-91-4 | C7H5BrO | 185,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-91-4
Molekylær formel C7H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 185.02
InChI nøgle ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
PubChem CID 70741
IUPAC navn 4-brombenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55,0 °C til 58,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 108 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CHO
Mængde 500 g
Beilstein 07,239
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 185.02
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof