Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobenzaldehyde |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 55.0°C to 58.0°C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | 108°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | BrC6H4CHO |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Bromobenzaldehyde
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.