Få mere at vide
4-Bromobenzaldehyde, 98+%
Artikelnummer. 11432357
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432357 500 g 500g
11412357 25 g 25g
11422357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14237.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-91-4 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
4-Brombenzaldehyd anvendes i vid udstrækning som et mellemprodukt til fremstilling af agrokemikalier, lægemidler og andre organiske forbindelser. Det bruges som en precursor og reagerer med sulfamethoxazol for at fremstille Schiffs base, 4-[(4-brom-benzyliden)-amino]-N-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-benzensulfonamid, som kan bruges til fotostabilitet af polyvinylchlorid (PVC). Det spiller en vigtig rolle i palladium-katalyseret mono- og bis-arylering af 3,4-(ethylendioxy)thiophener. Det anvendes i en krydskoblingsundersøgelse med kaliumvinyltrifluorborat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brombenzaldehyd anvendes i vid udstrækning som mellemprodukt til fremstilling af landbrugskemikalier, lægemidler og andre organiske forbindelser. Det bruges som en precursor og reagerer med sulfamethoxazol for at fremstille Schiffs base, 4-[(4-brom-benzyliden)-amino]-N-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-benzensulfonamid, som kan bruges til fotostabilitet af polyvinylchlorid (PVC). Det spiller en vigtig rolle i palladium-katalyseret mono- og bis-arylering af 3,4-(ethylendioxy)thiophener. Det anvendes i en krydskoblingsundersøgelse med kaliumvinyltrifluorborat.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-91-4
Molekylær formel C7H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 185.02
MDL nummer MFCD00003377
InChI nøgle ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
PubChem CID 70741
IUPAC navn 4-brombenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzaldehyde
Smeltepunkt 55°C to 58°C
Kogepunkt 66°C to 68°C (2 mmHg)
Flammepunkt 108°C (226°F)
Lugt Characteristic
Mængde 500 g
Beilstein 507100
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 185.03
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzaldehyde