Få mere at vide
4-bromobenzaldehyd, 98+%
Artikelnummer. 11412357
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412357 25 g 25g
11422357 100 g 100g
11432357 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14237.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1122-91-4 | C7H5BrO | 185,02 g/mol
4-Brombenzaldehyd anvendes i vid udstrækning som et mellemprodukt til fremstilling af agrokemikalier, lægemidler og andre organiske forbindelser. Det bruges som en precursor og reagerer med sulfamethoxazol for at fremstille Schiffs base, 4-[(4-brom-benzyliden)-amino]-N-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-benzensulfonamid, som kan bruges til fotostabilitet af polyvinylchlorid (PVC). Det spiller en vigtig rolle i palladium-katalyseret mono- og bis-arylering af 3,4-(ethylendioxy)thiophener. Det anvendes i en krydskoblingsundersøgelse med kaliumvinyltrifluorborat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brombenzaldehyd anvendes i vid udstrækning som mellemprodukt til fremstilling af landbrugskemikalier, lægemidler og andre organiske forbindelser. Det bruges som en precursor og reagerer med sulfamethoxazol for at fremstille Schiffs base, 4-[(4-brom-benzyliden)-amino]-N-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-benzensulfonamid, som kan bruges til fotostabilitet af polyvinylchlorid (PVC). Det spiller en vigtig rolle i palladium-katalyseret mono- og bis-arylering af 3,4-(ethylendioxy)thiophener. Det anvendes i en krydskoblingsundersøgelse med kaliumvinyltrifluorborat.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-91-4
Molekylær formel C7H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 185.02
MDL nummer MFCD00003377
InChI nøgle ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
PubChem CID 70741
IUPAC navn 4-brombenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzaldehyde
Smeltepunkt 55 °C til 58 °C
Kogepunkt 66 °C til 68 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 108 °C (226 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 25 g
Beilstein 507100
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og benzen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 185.03
Procent renhed ≥98%