Få mere at vide
4-bromoanisol, 99%
Artikelnummer. 11499413
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499413 500 g 500g
11489413 100 g 100g
11409423 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499413 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11824.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 104-92-7 | C7H7BrO | 187,036 g/mol
4-Bromoanisol finder anvendelse som et mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges til fremstilling af aryl-1,3-diketoner og ethyl-4-methoxycinnamat. Det bruges som bromeringsreagens. Yderligere bruges det i Suzuki-koblingsreaktion med phenylboronsyre såvel som i Heck-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromoanisol finder anvendelse som et mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges til fremstilling af aryl-1,3-diketoner og ethyl-4-methoxycinnamat. Det bruges som bromeringsreagens. Yderligere bruges det i Suzuki-koblingsreaktion med phenylboronsyre såvel som i Heck-reaktion.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-92-7
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.036
MDL nummer MFCD00000097
InChI nøgle QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 7730
ChEBI CHEBI:47257
IUPAC navn 1-brom-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoanisole
Smeltepunkt 10 °C til 13 °C
Tæthed 1.494
Kogepunkt 98 °C til 99 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 94 °C (201 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.564
Mængde 500 g
Beilstein 1237590
Merck Index 14,1427
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 187.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske