Få mere at vide
4-bromoanisol, 99%
Beskrivelse
4-Bromoanisol finder anvendelse som et mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges til fremstilling af aryl-1,3-diketoner og ethyl-4-methoxycinnamat. Det bruges som bromeringsreagens. Yderligere bruges det i Suzuki-koblingsreaktion med phenylboronsyre såvel som i Heck-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Bromoanisol finder anvendelse som et mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges til fremstilling af aryl-1,3-diketoner og ethyl-4-methoxycinnamat. Det bruges som bromeringsreagens. Yderligere bruges det i Suzuki-koblingsreaktion med phenylboronsyre såvel som i Heck-reaktion.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromoanisole |
| Smeltepunkt | 10 °C til 13 °C |
| Tæthed | 1.494 |
| Kogepunkt | 98 °C til 99 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 94 °C (201 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.564 |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 1237590 |
| Merck Index | 14,1427 |
| Vis mere |