Få mere at vide
4-bromoanisol, 98%
Artikelnummer. 10254130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10254130 100 mL 100ml
15720789 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10254130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106631000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00 DKK
    234.65 DKK / 100ml
    Spare 42.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 104-92-7 | C7H7BrO | 187,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-92-7
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.04
MDL nummer MFCD00000097
InChI nøgle QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 7730
ChEBI CHEBI:47257
IUPAC navn 1-brom-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoanisole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 9,0 °C til 10,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4900g/mL
Kogepunkt 223,0 °C
Flammepunkt 94 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4OCH3
Brydningsindeks 1,5630 til 1,5650
Mængde 100 mL
Beilstein 06, 199
Merck Index 10, 1400
Specifik vægtfylde 1.49
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Formel vægt 187.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske