Få mere at vide
4-Bromoaniline, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 106-40-1 |
| Smeltepunkt | 60°C to 64°C |
| Kogepunkt | 230°C to 250°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00007822 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine, 4-Bromoaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.02 |
| Grad | Research |