Få mere at vide
4-Bromoanilin, 99+%
Artikelnummer. 11965211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11965211 500 g Glasflaske 500g
10346450 25 g Glasflaske 25g
10764851 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11965211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146285000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 106-40-1 | C6H6BrN | 172,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-40-1
Molekylær formel C6H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 172.02
InChI nøgle WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
PubChem CID 7807
IUPAC navn 4-bromanilin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoaniline
Smeltepunkt 60,0 °C til 64,0 °C
Farve Brun-grå til hvid
Tæthed 1.4970g/mL
Kogepunkt 230,0 °C til 250,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4NH2
Mængde 500 g
Beilstein 12,636
Merck Index 15,1411
Specifik vægtfylde 1.497
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: < 1 g / l. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler undtagen kolde, petroleum, meget opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 172.02
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver