Få mere at vide
4-bromoanilin, 98+%
Artikelnummer. 11482088
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482088 50 g 50g
11492088 250 g 250g
11472088 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11482088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15126.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.01 DKK
    315.65 DKK / 50g
    Spare 34.36 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-40-1 | C6H6BrN | 172,025 g/mol
4-Bromoanilin bruges som en precursor i produktionen af azofarvestoffer og dihydroquinazoliner. Det bruges også som kulstof- og nitrogentilskud i dyrkningsmediet af Moraxella sp. stamme G. Yderligere anvendes det til fremstilling af para-brombiphenyl gennem Gomberg-Bachmann-reaktion. Ud over dette bruges det som byggesten i præparatet eller farmaceutiske og organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromoanilin bruges som en precursor i produktionen af azofarvestoffer og dihydroquinazoliner. Det bruges også som kulstof- og nitrogentilskud i dyrkningsmediet af Moraxella sp. stamme G. Yderligere anvendes det til fremstilling af para-brombiphenyl gennem Gomberg-Bachmann-reaktion. Ud over dette bruges det som byggesten i præparatet eller farmaceutiske og organiske forbindelser.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ether. Uopløseligt i koldt vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Lysfølsom og luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-40-1
Molekylær formel C6H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 172.025
MDL nummer MFCD00007822
InChI nøgle WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
PubChem CID 7807
IUPAC navn 4-bromanilin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoaniline
Smeltepunkt 60 °C til 65 °C
Kogepunkt 222 °C til 224 °C
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 742031
Merck Index 14,1404
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol og æter. Uopløseligt i koldt vand.
Formel vægt 172.03
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromoaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromoaniline