Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromoaniline |
| Navn note | (praksis), 96% |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 60,0 °C til 64,0 °C |
| Farve | Brun til Grå |
| Tæthed | 1.4970g/mL |
| Kogepunkt | 230,0 °C til 250,0 °C |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Show More |