Få mere at vide
4-(bromoacetyl)pyridinhydrobromid, 98%
Beskrivelse
Design og syntese af potente, selektive og oralt biotilgængelige tetrasubstituerede imidazolhæmmere af p38 mitogenaktiveret proteinkinase 4-(Bromacetyl)pyridinhydrobromid blev brugt til at fremstille 2-Phenyl-4-(4-pyridyl)imidazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
oralt biotilgængelige tetrasubstituerede imidazolinhibitorer af p38 mitogenaktiveret proteinkinase 4-(Bromacetyl)pyridinhydrobromid blev brugt til at fremstille 2-Phenyl-4-(4-pyridyl)imidazol.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide |
| Smeltepunkt | ∽200 °C (dekomponering) |
| Lugt | Svag |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 280.95 |
| Procent renhed | 98% |