Få mere at vide
4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide, 98%
Artikelnummer. 15434997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434997 1 g 1g
15444997 5 g 5g
15454997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32285.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5349-17-7 | C7H7Br2NO | 280.947 g/mol
Design og syntese af potente, selektive og oralt biotilgængelige tetrasubstituerede imidazolhæmmere af p38 mitogenaktiveret proteinkinase 4-(Bromacetyl)pyridinhydrobromid blev brugt til at fremstille 2-Phenyl-4-(4-pyridyl)imidazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Design og syntese af potente, selektive og
oralt biotilgængelige tetrasubstituerede imidazolinhibitorer af p38 mitogenaktiveret proteinkinase 4-(Bromacetyl)pyridinhydrobromid blev brugt til at fremstille 2-Phenyl-4-(4-pyridyl)imidazol.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5349-17-7
Molekylær formel C7H7Br2NO
Molekylvægt (g/mol) 280.947
MDL nummer MFCD02681893
InChI nøgle RGALBQILADNMKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethan-1-one hydrobromide, ethanone, 2-bromo-1-4-pyridinyl-, hydrobromide, 4-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 4-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyrdin-4-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hbr, 4-bromoacetyl pyridine hbr
PubChem CID 2776239
IUPAC navn 2-brom-1-pyridin-4-ylethanon;hydrobromid
SMIL C1=CN=CC=C1C(=O)CBr.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
Smeltepunkt ∽200°C (decomposition)
Lugt Weak
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 280.95
Procent renhed 98%