Få mere at vide
4-(Bromoacetyl)benzonitrile, 97%
Artikelnummer. 11417066
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417066 25 g 25g
11407066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25382.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 20099-89-2 | C9H6BrNO | 224.057 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20099-89-2
Molekylær formel C9H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 224.057
MDL nummer MFCD00052931
InChI nøgle LJANCPRIUMHGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromoacetyl benzonitrile, 4-cyanophenacyl bromide, 4-bromoacetyl benzonitrile, 2-bromo-4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-bromoacetyl, p-cyanophenacyl bromide, 4-2-bromo-acetyl-benzonitrile, 4-2-bromoethanoyl benzonitrile, 4-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 98654
IUPAC navn 4-(2-bromacetyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromoacetyl)benzonitrile
Smeltepunkt 91°C to 96°C
Lugt Irritating
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2087648
Formel vægt 224.06
Procent renhed 97%