Få mere at vide
4′-Bromoacetophenone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Specifications
| Smeltepunkt | 49°C to 52°C |
| Kogepunkt | 255°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00000105 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 4′-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone, 4′-Bromoacetophenone |