Få mere at vide
4'-Bromoacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11464903
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464903 500 g 500g
11444903 25 g 25g
11454903 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464903 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12222.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 99-90-1 | C8H7BrO | 199,05 g/mol
Mærket 4'-Bromacetophenon har aktivitet mod positiv fototaksis af Chlamydomonas-celler. Et grundlæggende udgangsmateriale til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mærket 4'-Bromacetophenon har aktivitet mod positiv fototaksis af Chlamydomonas-celler. Et grundlæggende udgangsmateriale til organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-90-1
Molekylær formel C8H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 199.05
MDL nummer MFCD00000105
InChI nøgle WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
PubChem CID 7466
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromoacetophenone
Smeltepunkt 49 °C til 53 °C
Kogepunkt 255 °C til 256 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 386015
Merck Index 14,1403
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform. Uopløselig i vand.
Formel vægt 199.05
Procent renhed 98%