Få mere at vide
4'-Bromoacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11454903
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454903 100 g 100g
11444903 25 g 25g
11464903 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454903 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12222.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 99-90-1 | C8H7BrO | 199,05 g/mol
Mærket 4'-Bromacetophenon har aktivitet mod positiv fototaksis af Chlamydomonas-celler. Et grundlæggende udgangsmateriale til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mærket 4'-Bromacetophenon har aktivitet mod positiv fototaksis af Chlamydomonas-celler. Et grundlæggende udgangsmateriale til organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 99-90-1
Molekylær formel C8H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 199.05
MDL nummer MFCD00000105
InChI nøgle WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
PubChem CID 7466
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromoacetophenone
Smeltepunkt 49 °C til 53 °C
Kogepunkt 255 °C til 256 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 386015
Merck Index 14,1403
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform. Uopløselig i vand.
Formel vægt 199.05
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.