Få mere at vide
4'-Bromoacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11444903
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444903 25 g 25g
11454903 100 g 100g
11464903 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444903 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12222.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-90-1 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
Mærket 4'-Bromacetophenon har aktivitet mod positiv fototaksis af Chlamydomonas-celler. Et grundlæggende udgangsmateriale til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mærket 4'-Bromacetophenon har aktivitet mod positiv fototaksis af Chlamydomonas-celler. Et grundlæggende udgangsmateriale til organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-90-1
Molekylær formel C8H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 199.05
MDL nummer MFCD00000105
InChI nøgle WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
PubChem CID 7466
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromoacetophenone
Smeltepunkt 49°C to 53°C
Kogepunkt 255°C to 256°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 386015
Merck Index 14,1403
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform. Insoluble in water.
Formel vægt 199.05
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Bromoacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4'-Bromoacetophenone